CAS RN 2729-36-4
IUPAC Nor:
4,5-dichloro-2-fluoroaniline
Synonymes:
4,5-dichloro-2-fluoroaniline
Poids moléculaire (g/mol):
180
Formule moléculaire:
C6H4Cl2FN
InChi Key:
FHJVHVKVTUTGTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1F
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline, 96%
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline, 96%
CAS: 2729-36-4 Formule moléculaire: C6H4Cl2FN Poids moléculaire (g/mol): 180.003 Numéro MDL: MFCD19707630 Clé InChI: FHJVHVKVTUTGTA-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,4-dichloro-6-fluoroaniline,4,5-dichloro-2-fluorobenzenamine,4,5-dichloro-2-fluorophenylamine,4,5-dichloro-2-fluoro-phenylamine,4,5-dichloro-2-fluorophenyl amine,benzenamine, 4,5-dichloro-2-fluoro PubChem CID: 223091 Nom de l’IUPAC: 4,5-dichloro-2-fluoroaniline SOURIRES: C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)F)N