CAS RN 27115-50-0
IUPAC Nor:
2-[(4-methylphenyl)formamido]acetic acid
Synonymes:
[(4-methylphenyl)formamido]acetic acid
Poids moléculaire (g/mol):
193.2
Formule moléculaire:
C10H11NO3
InChi Key:
NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
N-(p-Toluoyl)glycine 98,0+%, TCI America™
CAS: 27115-50-0 Formule moléculaire: C10H11NO3 Poids moléculaire (g/mol): 193.202 Numéro MDL: MFCD00020449 Clé InChI: NRSCPTLHWVWLLH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-methylhippuric acid,n-4-methylbenzoyl glycine,p-toluric acid,p-methylhippuric acid,n-p-toluoyl glycine,glycine, n-4-methylbenzoyl,4-methyl hippuric acid,2-4-methylbenzamido acetic acid,unii-9qox0dsk6f,hippuric acid, p-methyl PubChem CID: 97479 ChEBI: CHEBI:68552 Nom de l’IUPAC: Acide acétique 2-[(4-méthylbenzoyle)amino]acétique SOURIRES: CC1=CC=C(C=C1)C(=O)NCC(=O)O