accessibility menu, dialog, popup

UserName

(?)(?)

CAS RN 26979-27-1

IUPAC Nor: 9,10-bis(naphthalen-1-yl)anthracene
Synonymes: 9,10-bis(naphthalen-1-yl)anthracene
Poids moléculaire (g/mol): 430.55
Formule moléculaire: C34H22
InChi Key: GWNJZSGBZMLRBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC2=CC=CC(=C2C=C1)C1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC3=CC=CC=C23)C2=CC=CC=C12
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)