accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 26782-71-8

H3C(R)NH2OHOCH3CH3

CAS RN 26782-71-8

IUPAC Nor: 2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid
Synonymes: 2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid
Poids moléculaire (g/mol): 131.18
Formule moléculaire: C6H13NO2
InChi Key: NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Forme physique 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)