accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2619-88-7

H3CONHNH2

CAS RN 2619-88-7

IUPAC Nor: hexadecanehydrazide
Synonymes: hexadecanehydrazide
Poids moléculaire (g/mol): 270.46
Formule moléculaire: C16H34N2O
InChi Key: SSVSELJXJJCANX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NN
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats