CAS RN 2568-34-5
IUPAC Nor:
2-(N-methyl-1-phenylformamido)acetic acid
Synonymes:
(N-methyl-1-phenylformamido)acetic acid
Poids moléculaire (g/mol):
193.2
Formule moléculaire:
C10H11NO3
InChi Key:
PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
1
–
2
de
2
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
N-Methylhippuric acid, 99%, Thermo Scientific™
N-Methylhippuric acid, 99%, Thermo Scientific™
2
Acide N-méthylhippurique, 99%, Thermo Scientific™
CAS: 2568-34-5 Formule moléculaire: C10H11NO3 Poids moléculaire (g/mol): 193.20 Numéro MDL: MFCD00144940 Clé InChI: PKCSYDDSNIJRIX-UHFFFAOYSA-N Synonyme: benzoylsarcosine,n-methylhippuric acid,n-benzoyl-n-methylglycine,n-benzoylsarcosine,glycine, n-benzoyl-n-methyl,2-n-methylbenzamido acetic acid,sarcosine, n-benzoyl,2-benzoyl methyl amino acetic acid,chembl66391,2-n-methyl-1-phenylformamido acetic acid PubChem CID: 75728 Nom de l’IUPAC: Acide acétique 2-[benzoyl(méthyl)aminés]acétique SOURIRES: CN(CC(O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1