accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONHFFF

CAS RN 25199-84-2

IUPAC Nor: 4-(trifluoromethyl)-1,2-dihydroquinolin-2-one
Synonymes: 4-(trifluoromethyl)-1H-quinolin-2-one
Poids moléculaire (g/mol): 213.16
Formule moléculaire: C10H6F3NO
InChi Key: UUROBWTVZZNDFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC(=O)NC2=CC=CC=C12

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats