accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2499-59-4

H3COOCH2

CAS RN 2499-59-4

IUPAC Nor: octyl prop-2-enoate
Synonymes: octyl acrylate
Poids moléculaire (g/mol): 184.28
Formule moléculaire: C11H20O2
InChi Key: ANISOHQJBAQUQP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCOC(=O)C=C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats