accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2475-93-6

CH3NHOCH3CH3H3C(E)

CAS RN 2475-93-6

IUPAC Nor: (E)-N-(3,3-dimethylbutan-2-ylidene)hydroxylamine
Synonymes: (E)-N-(3,3-dimethylbutan-2-ylidene)hydroxylamine
Poids moléculaire (g/mol): 115.18
Formule moléculaire: C6H13NO
InChi Key: UNSDDJQNHCSVSW-FNORWQNLSA-N
SMILES: C\C(=N/O)C(C)(C)C

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats