accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2474-02-4

H3CSiCH3ClOSiCH3H3COSiCH3H3COSiCH3CH3Cl

CAS RN 2474-02-4

IUPAC Nor: 2,8-dichloro-2,4,4,6,6,8-hexamethyl-3,5,7-trioxa-2,4,6,8-tetrasilanonane
Synonymes: 2,8-dichloro-2,4,4,6,6,8-hexamethyl-3,5,7-trioxa-2,4,6,8-tetrasilanonane
Poids moléculaire (g/mol): 351.52
Formule moléculaire: C8H24Cl2O3Si4
InChi Key: UHRAUGIQJXURFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C[Si](C)(Cl)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)Cl

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats