CAS RN 2454-39-9
IUPAC Nor:
2-aminobenzene-1-carbothioamide
Synonymes:
O-aminothiobenzamide
Poids moléculaire (g/mol):
152.22
Formule moléculaire:
C7H8N2S
InChi Key:
HPZKAJRFABCGFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC(=S)C1=CC=CC=C1N
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
2-aminothiobenzamide, 97%
2-aminothiobenzamide, 97%
CAS: 2454-39-9 Formule moléculaire: C7H8N2S Poids moléculaire (g/mol): 152.215 Numéro MDL: MFCD00963496 Clé InChI: HPZKAJRFABCGFF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 2-aminothiobenzamide,2-amino-thiobenzamide,2-aminobenzothioamide,benzenecarbothioamide, 2-amino,thioanthranilamide,o-aminothiobenzamide,2-aminobenzene-1-carbothioamide,amino 2-aminophenyl methane-1-thione,benzamide, o-aminothio,thioanthranilsaureamid PubChem CID: 1550990 Nom de l’IUPAC: 2-aminobenzènecarbothioamide SOURIRES: C1=CC=C(C(=C1)C(=S)N)N