accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNHOHNO

CAS RN 2420-17-9

IUPAC Nor: 5-(4-hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Synonymes: 5-(4-hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol): 192.17
Formule moléculaire: C9H8N2O3
InChi Key: UMTNMIARZPDSDI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1=CC=C(C=C1)C1NC(=O)NC1=O
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats