accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2338-75-2

IUPAC Nor: 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Synonymes: 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol): 185.15
Formule moléculaire: C9H6F3N
InChi Key: QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats