CAS RN 23142-01-0
IUPAC Nor:
2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 1-phenylcyclopentane-1-carboxylate; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
Synonymes:
citric acid; pentoxyverine
Poids moléculaire (g/mol):
525.6
Formule moléculaire:
C26H39NO10
InChi Key:
AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Citrate de carbêtapentane
CAS: 23142-01-0 Formule moléculaire: C26H39NO10 Poids moléculaire (g/mol): 525.595 Numéro MDL: MFCD00055697 Clé InChI: AKJDEXBCRLOVTH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: carbetapentane citrate,pentoxyverine citrate,loucarbate,pentoxiverine citrate,carbetapentane citrate salt,toclase,toclase citrate,carbetapentone citrate,unii-4sh0mfj5hj PubChem CID: 90010 Nom de l’IUPAC: 2-[2-(diéthylamino)éthoxy]éthyle 1-phénylcyclopentane-1-carboxylate; 2-hydroxypropane-1,2,3-acide tricarboxylique SOURIRES: CCN(CC)CCOCCOC(=O)C1(CCCC1)C2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O