CAS RN 2314-97-8
IUPAC Nor:
trifluoro(iodo)methane
Synonymes:
trifluoroiodomethane
Poids moléculaire (g/mol):
195.91
Formule moléculaire:
CF3I
InChi Key:
VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)I
1
–
1
de
1
résultats
1
Trifluoroiodométhane, 97+%
CAS: 2314-97-8 Formule moléculaire: CF3I Poids moléculaire (g/mol): 195.911 Numéro MDL: MFCD00001060 Clé InChI: VPAYJEUHKVESSD-UHFFFAOYSA-N Synonyme: trifluoromethyl iodide,iodotrifluoromethane,methane, trifluoroiodo,perfluoromethyl iodide,trifluoro iodo methane,trifluoromethyliodide,monoiodotrifluoromethane,freon 13t1,unii-42a379kb0u,ccris 7782 PubChem CID: 16843 Nom de l’IUPAC: Trifluoro(iodo)méthane SOURIRES: C(F)(F)(F)I