CAS RN 230299-21-5
IUPAC Nor:
4,4,6-trimethyl-2-(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1,3,2-dioxaborinane
Synonymes:
4,4,6-trimethyl-2-(4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1,3,2-dioxaborinane
Poids moléculaire (g/mol):
253.94
Formule moléculaire:
C12H24B2O4
InChi Key:
UEBSWKNVDRJVHN-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC1CC(C)(C)OB(O1)B1OC(C)CC(C)(C)O1
1
–
1
de
1
résultats
1
Bis(hexylène Glycolato)diboron 98,0+%, TCI America™
CAS: 230299-21-5 Formule moléculaire: C12H24B2O4 Poids moléculaire (g/mol): 253.94 Numéro MDL: MFCD03490499 Clé InChI: UEBSWKNVDRJVHN-UHFFFAOYSA-N Synonyme: bis hexylene glycolato diboron,bis hexyleneglycolato diboron,4,4,6-trimethyl-2-4,4,6-trimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-1,3,2-dioxaborinane,4,4,4',4',6,6'-hexamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborinane,2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane, 4,4,4',4',6,6'-hexamethyl,4,4,4',4',6,6'-hexamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborinane,pubchem7774 PubChem CID: 2734616 Nom de l’IUPAC: 4,4,6-triméthyl-2-(4,4,6-triméthyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-1,3,2-dioxaborinane SOURIRES: B1(OC(CC(O1)(C)C)C)B2OC(CC(O2)(C)C)C