CAS RN 22594-69-0
CAS RN 22594-69-0
IUPAC Nor:
bis(λ²-ruthenium(2+)) hexakis(methanidylidyneoxidanium) tetrachloride
Synonymes:
bis(λ²-ruthenium(2+)) hexakis(carbon monoxide) tetrachloride
Poids moléculaire (g/mol):
512
Formule moléculaire:
C6Cl4O6Ru2
InChi Key:
JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++].[Ru++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
1
–
1
de
1
résultats
1
Tricarbonyldichlororuthenium(II) dimer
CAS: 22594-69-0 Formule moléculaire: C6Cl4O6Ru2 Poids moléculaire (g/mol): 512.00 Numéro MDL: MFCD00011528 Clé InChI: JYHHJVKGDCZCCL-UHFFFAOYSA-J Synonyme: corm-2,tricarbonyldichlororuthenium ii dimer,rucl2 co 3 2,dichlorotricarbonylruthenium ii dimer,carbon monooxide-dichlororuthenium 3/1 CID PubChem: 10951331 Nom IUPAC: carbon monoxide;dichlororuthenium SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++].[Ru++].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]