accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2224-00-2

H3COOO

CAS RN 2224-00-2

IUPAC Nor: 2-ethoxynaphthalene-1-carboxylate
Synonymes: 2-ethoxynaphthalene-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol): 215.23
Formule moléculaire: C13H11O3
InChi Key: MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats