accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 221908-17-4

IUPAC Nor: sodium 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzene-1-sulfonate
Synonymes: sodium 2,3,5,6-tetrafluoro-4-hydroxybenzenesulfonate
Poids moléculaire (g/mol): 268.11
Formule moléculaire: C6HF4NaO4S
InChi Key: HVXPVJLSYQBYCR-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].OC1=C(F)C(F)=C(C(F)=C1F)S([O-])(=O)=O
Pourcentage de pureté 
  • (2)
Forme physique 
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats