accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2207-75-2

IUPAC Nor: potassium 4,6-dioxo-1,4,5,6-tetrahydro-1,3,5-triazine-2-carboxylate
Synonymes: potassium azaorotate
Poids moléculaire (g/mol): 195.18
Formule moléculaire: C4H2KN3O4
InChi Key: IAPCTXZQXAVYNG-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [K+].[O-]C(=O)C1=NC(=O)NC(=O)N1
Forme physique 
  • (3)
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats