accessibility menu, dialog, popup

UserName

BH3CCH3OCH3HOOH

CAS RN 216393-63-4

IUPAC Nor: [2-methoxy-5-(propan-2-yl)phenyl]boronic acid
Synonymes: 5-isopropyl-2-methoxyphenylboronic acid
Poids moléculaire (g/mol): 194.04
Formule moléculaire: C10H15BO3
InChi Key: UTKAEAGLVJFBMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(C=C1)C(C)C)B(O)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats