accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2081-12-1

CH3CH3CH3HOCH3CH3CH3HOCH3CH3CH3HOCH3CH3CH3HOZr

CAS RN 2081-12-1

IUPAC Nor: tetrakis(2-methylpropan-2-ol) zirconium
Synonymes: tetrakis(2-methyl-2-propanol) zirconium
Poids moléculaire (g/mol): 387.72
Formule moléculaire: C16H40O4Zr
InChi Key: WRMYASGYMABHCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Zr].CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O.CC(C)(C)O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats