accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 20780-53-4

IUPAC Nor: (2R)-2-phenyloxirane
Synonymes: R-styrene oxide
Poids moléculaire (g/mol): 120.15
Formule moléculaire: C8H8O
InChi Key: AWMVMTVKBNGEAK-QMMMGPOBSA-N
SMILES: C1O[C@@H]1C1=CC=CC=C1
Point d’ébullition 
  • (3)
  • (4)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Forme physique 
  • (5)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (5)
  • (2)
  • (5)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (5)