CAS RN 20776-50-5
IUPAC Nor:
2-amino-4-bromobenzoic acid
Synonymes:
2-amino-4-bromobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
216.03
Formule moléculaire:
C7H6BrNO2
InChi Key:
BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=CC(Br)=CC=C1C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
acide 2-amino-4-bromobenzoïque, 97%
acide 2-amino-4-bromobenzoïque, 97%
CAS: 20776-50-5 Formule moléculaire: C7H6BrNO2 Poids moléculaire (g/mol): 216.034 Numéro MDL: MFCD03618454 Clé InChI: BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-bromoanthranilic acid,benzoic acid, 2-amino-4-bromo,5-bromo-2-carboxyaniline,2-amino-4-bromo-benzoic acid,2-amino-4-brombenzoic acid,zlchem 336,pubchem13462,acmc-1cb3t,ksc207e6b,pharmabridge p-1344 PubChem CID: 88691 Nom de l’IUPAC: Acide 2-amino-4-bromobenzoïque SOURIRES: C1=CC(=C(C=C1Br)N)C(=O)O