CAS RN 202865-83-6
IUPAC Nor:
1-bromo-3-fluoro-5-methylbenzene
Synonymes:
1-bromo-3-fluoro-5-methylbenzene
Poids moléculaire (g/mol):
189.03
Formule moléculaire:
C7H6BrF
InChi Key:
CTNFNUQREIIROB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(F)=CC(Br)=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
3-Bromo-5-fluorotoluène, 98%
3-Bromo-5-fluorotoluène, 98%
CAS: 202865-83-6 Formule moléculaire: C7H6BrF Poids moléculaire (g/mol): 189.027 Numéro MDL: MFCD01861195 Clé InChI: CTNFNUQREIIROB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-bromo-5-fluorotoluene,3-fluoro-5-bromotoluene,5-bromo-3-fluorotoluene,benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl,1-bromo-3-fluoro-5-methyl-benzene,3-bromo-5-fluoro toluene,pubchem3237,acmc-1cod9,ksc493k3l,tpc-i111 PubChem CID: 2773396 Nom de l’IUPAC: 1-bromo-3-fluoro-5-méthylbenzène SOURIRES: CC1=CC(=CC(=C1)Br)F