CAS RN 20098-14-0
IUPAC Nor:
5-hydroxyadamantan-2-one
Synonymes:
kemantan kamantane kemantane idramantone
Poids moléculaire (g/mol):
166.22
Formule moléculaire:
C10H14O2
InChi Key:
TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
OC12CC3CC(C1)C(=O)C(C3)C2
1
–
1
de
1
résultats
1
5-Hydroxy-2-adamantanone 98,0+%, TCI America™
CAS: 20098-14-0 Formule moléculaire: C10H14O2 Poids moléculaire (g/mol): 166.22 Numéro MDL: MFCD00192211 Clé InChI: TZBDEVBNMSLVKT-UHFFFAOYSA-N Synonyme: idramantone,5-hydroxy-2-adamantanone,kemantane,5-hydroxy-adamantan-2-one,kemantan,5-hydroxytricyclo 3.3.1.1 3,7 decanone,tricyclo 3.3.1.13,7 decanone, 5-hydroxy,idramantone inn,4-oxo-1-adamantanol PubChem CID: 64184 ChEBI: CHEBI:48581 Nom de l’IUPAC: 5-hydroxyadamantan-2-one SOURIRES: C1C2CC3CC(C2)(CC1C3=O)O