accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19817-88-0

H3COHNOOHOHOHOH

CAS RN 19817-88-0

IUPAC Nor: N-(3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl)hexanamide
Synonymes: N-(3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl)hexanamide
Poids moléculaire (g/mol): 277.32
Formule moléculaire: C12H23NO6
InChi Key: QLZZYPWIRVQENX-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCCC(=O)NC(C=O)C(O)C(O)C(O)CO

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats