CAS RN 1955-46-0
IUPAC Nor:
3-(methoxycarbonyl)-5-nitrobenzoic acid
Synonymes:
3-(methoxycarbonyl)-5-nitrobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
225.16
Formule moléculaire:
C9H7NO6
InChi Key:
ZCRNIIJXDRYWDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Monométhyl 5-Nitroisophtalate 98,0+%, TCI America™
CAS: 1955-46-0 Formule moléculaire: C9H7NO6 Poids moléculaire (g/mol): 225.156 Numéro MDL: MFCD00009793 Clé InChI: ZCRNIIJXDRYWDU-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3-methoxycarbonyl-5-nitrobenzoic acid,5-nitroisophthalic acid monomethyl ester,monomethyl 5-nitroisophthalate,methyl 5-nitroisophthalate,mono-methyl 5-nitroisophthalate,mono-methyl-5-nitroisophthalic acid,methyl hydrogen 5-nitroisophthalate,5-nitroisophthalic acid, monomethyl ester,monomethyl-5-nitroisophthalate,monomethyl 5-nitrobenzene-1,3-dicarboxylate PubChem CID: 74776 SOURIRES: COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]