accessibility menu, dialog, popup

UserName

MgNNOOOOOOOONaNa

CAS RN 194491-32-2

IUPAC Nor: magnesium(2+) disodium 2-({2-[bis(carboxylatomethyl)amino]ethyl}(carboxylatomethyl)amino)acetate
Synonymes: magnesium disodium edta
Poids moléculaire (g/mol): 358.5
Formule moléculaire: C10H12MgN2Na2O8
InChi Key: AWNVVAMWLMUZOZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES: [Na+].[Na+].[Mg++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Quantité 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats