CAS RN 19228-91-2
CAS RN 19228-91-2
IUPAC Nor:
tert-butyl N-(thiophen-3-yl)carbamate
Synonymes:
tert-butyl N-(thiophen-3-yl)carbamate
Poids moléculaire (g/mol):
199.27
Formule moléculaire:
C9H13NO2S
InChi Key:
PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1
1
–
2
de
2
résultats
2
tert-Butyl N-(3-thienyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 19228-91-2 Formule moléculaire: C9H13NO2S Poids moléculaire (g/mol): 199.268 Numéro MDL: MFCD01928808 Clé InChI: PRWYQCYSADTIBZ-UHFFFAOYSA-N Synonyme: tert-butyl thiophen-3-ylcarbamate,tert-butyl n-3-thienyl carbamate,tert-butyl 3-thienylcarbamate,tert-butyl n-thiophen-3-yl carbamate,tert-butoxy-n-3-thienyl carboxamide,carbamic acid,n-3-thienyl-, 1,1-dimethylethyl ester,n-boc-3-aminothiophene,tert-butyl thien-3-ylcarbamate,3-aminothiophene, n-boc protected CID PubChem: 736476 Nom IUPAC: tert-butyl N-thiophen-3-ylcarbamate SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC1=CSC=C1