CAS RN 189950-66-1
CAS RN 189950-66-1
IUPAC Nor:
4-{[1-({2-carboxy-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}-4-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanoic acid
Synonymes:
4-{[1-({2-carboxy-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}-4-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
638.59
Formule moléculaire:
C26H34N6O13
InChi Key:
GGXRLUDNGFFUKI-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Thermo Scientific™ N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp p-nitroanilide
CAS: 189950-66-1 Formule moléculaire: C26H34N6O13,C26H34N6O13 Poids moléculaire (g/mol): 638.59 Clé InChI: GGXRLUDNGFFUKI-UHFFFAOYNA-N Synonyme: Ac-DEVD-pNA Nom IUPAC: 4-{[1-({2-carboxy-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]ethyl}carbamoyl)-2-methylpropyl]carbamoyl}-4-(3-carboxy-2-acetamidopropanamido)butanoic acid SMILES: CC(C)C(NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O