CAS RN 1891-95-8
IUPAC Nor:
3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Synonymes:
3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile
Poids moléculaire (g/mol):
188.01
Formule moléculaire:
C7H3Cl2NO
InChi Key:
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N
1
–
1
de
1
résultats
1
Chloroxynil, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1891-95-8 Formule moléculaire: C7H3Cl2NO Poids moléculaire (g/mol): 188.01 Numéro MDL: MFCD00002177 Clé InChI: YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N Synonyme: chloroxynil,benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy,3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile,chloroxynil iso,caswell no. 309a,unii-gi6x21wsvn,gi6x21wsvn,epa pesticide chemical code 309500,4-cyano-2,6-dichlorophenol,3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile PubChem CID: 74685 Nom de l’IUPAC: 3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile SOURIRES: OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N