accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ClSH

CAS RN 18858-05-4

IUPAC Nor: 2-chloro-6-methylbenzene-1-thiol
Synonymes: 2-chloro-6-methylbenzenethiol
Poids moléculaire (g/mol): 158.64
Formule moléculaire: C7H7ClS
InChi Key: WNRLJMYSWRBJIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(S)C(Cl)=CC=C1
Point d’ébullition 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)