accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1868173-33-4

CH3SOOOH3COOH3CIFNOOOCH3

CAS RN 1868173-33-4

IUPAC Nor: (5-fluoro-2-nitrophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodanium 4-methylbenzene-1-sulfonate
Synonymes: (5-fluoro-2-nitrophenyl)(2,4,6-trimethoxyphenyl)iodanium tosylate
Poids moléculaire (g/mol): 605.37
Formule moléculaire: C22H21FINO8S
InChi Key: CADOMGBBYLEKSI-UHFFFAOYSA-M
SMILES: CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.COC1=CC(OC)=C([I+]C2=C(C=CC(F)=C2)[N+]([O-])=O)C(OC)=C1
Pourcentage de pureté 
  • (1)
Forme physique 
  • (1)
Quantité 
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats