accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18370-11-1

IUPAC Nor: N,4-dimethylbenzamide
Synonymes: N,4-dimethylbenzamide
Poids moléculaire (g/mol): 149.19
Formule moléculaire: C9H11NO
InChi Key: FZIOOTTWDRFBKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)C1=CC=C(C)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats