CAS RN 1835-11-6
IUPAC Nor:
1-[4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl]ethan-1-one
Synonymes:
1-[4-(benzyloxy)-3-methoxyphenyl]ethanone
Poids moléculaire (g/mol):
256.3
Formule moléculaire:
C16H16O3
InChi Key:
HRUAWSQBQLYDKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=CC(=CC=C1OCC1=CC=CC=C1)C(C)=O
1
–
1
de
1
résultats
1
Il y a des promotions disponibles pour cet item.
4'-Benzyloxy-3'-méthoxyacétophènone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
4'-Benzyloxy-3'-méthoxyacétophènone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1835-11-6 Formule moléculaire: C16H16O3 Poids moléculaire (g/mol): 256.301 Numéro MDL: MFCD00017326 Clé InChI: HRUAWSQBQLYDKH-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethanone,4'-benzyloxy-3'-methoxyacetophenone,4-benzyloxy-3-methoxyacetophenone,acetophenone, 4'-benzyloxy-3'-methoxy,1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl ethanone,1-4-benzyloxy-3-methoxyphenyl ethan-1-one,1-3-methoxy-4-phenylmethoxyphenyl ethanone,ethanone, 1-3-methoxy-4-phenylmethoxy phenyl PubChem CID: 99215 Nom de l’IUPAC: 1-(3-méthoxy-4-phénylméthoxyphényl)éthanone SOURIRES: CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OCC2=CC=CC=C2)OC