accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18323-96-1

YbH3CCH3H3COHCOFFFFFFFH3CCH3H3COHCOFFFFFFFH3CCH3H3COHCOFFFFFFF

CAS RN 18323-96-1

IUPAC Nor: ytterbium(3+) tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-dioxooctan-4-ide)
Synonymes: ytterbium(3+) tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-dioxooctan-4-ide)
Poids moléculaire (g/mol): 1058.58
Formule moléculaire: C30H30F21O6Yb
InChi Key: QYXREIJIWYJRCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Yb+3].CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats