CAS RN 1817-47-6
CAS RN 1817-47-6
IUPAC Nor:
1-nitro-4-(propan-2-yl)benzene
Synonymes:
4-isopropylnitrobenzene
Poids moléculaire (g/mol):
165.19
Formule moléculaire:
C9H11NO2
InChi Key:
JXMYUMNAEKRMIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(C)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
4-Nitrocumene 98.0+%, TCI America™
CAS: 1817-47-6 Formule moléculaire: C9H11NO2 Poids moléculaire (g/mol): 165.192 Numéro MDL: MFCD00039746 Clé InChI: JXMYUMNAEKRMIP-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-isopropyl-4-nitrobenzene,p-nitrocumene,4-nitrocumene,4-isopropylnitrobenzene,benzene, 1-1-methylethyl-4-nitro,cumene, p-nitro,p-isopropylnitrobenzene,p-nitroisopropylbenzene,4-nitroisopropylbenzene,2-p-nitrophenyl propane CID PubChem: 15749 Nom IUPAC: 1-nitro-4-propan-2-ylbenzene SMILES: CC(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]