accessibility menu, dialog, popup

UserName

HO(R)O(S)O(R)O(R)O(S)OHO(R)OH(S)OH(S)OH(R)OH(S)HO(S)HO(R)HO(S)HO(R)HO

CAS RN 17629-30-0

IUPAC Nor: (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Synonymes: (2S,3R,4S,5R,6R)-2-{[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-{[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol delta-(+)-raffinose raffinose, pure raffinose raffinose hydrate 6G-α-D-galactosylsucrose melitriose D-raffinose raffinose (8CI) 6G-α-delta-galactosylsucrose
Poids moléculaire (g/mol): 504.44
Formule moléculaire: C18H32O16
InChi Key: MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 
  • (7)
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
Forme physique 
  • (8)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Point d’ébullition 
  • (2)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (8)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)