accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH2HNO

CAS RN 17625-83-1

IUPAC Nor: N-(4-aminophenyl)benzamide
Synonymes: N-(4-aminophenyl)benzamide
Poids moléculaire (g/mol): 212.25
Formule moléculaire: C13H12N2O
InChi Key: GTTFJYUWPUKXJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC=C(NC(=O)C2=CC=CC=C2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats