accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1735-84-8

FNFClFF

CAS RN 1735-84-8

IUPAC Nor: 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
Synonymes: 3-chloro-2,4,5,6-tetrafluoropyridine
Poids moléculaire (g/mol): 185.51
Formule moléculaire: C5ClF4N
InChi Key: UXUZMYHSICIOQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=NC(F)=C(Cl)C(F)=C1F

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats