accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 171599-83-0

H3CNNH3CONNHOH3CSOONNCH3HOOOHOHOOHO

CAS RN 171599-83-0

IUPAC Nor: 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; 5-{2-ethoxy-5-[(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-1-methyl-3-propyl-1H,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Synonymes: citric acid; revatio
Poids moléculaire (g/mol): 666.7
Formule moléculaire: C28H38N6O11S
InChi Key: DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
Pourcentage de pureté 
  • (3)
Forme physique 
  • (3)
Quantité 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats