CAS RN 16851-83-5
IUPAC Nor:
1-(4-chlorobenzenesulfonyl)-1H-pyrrole
Synonymes:
1-(4-chlorobenzenesulfonyl)pyrrole
Poids moléculaire (g/mol):
241.69
Formule moléculaire:
C10H8ClNO2S
InChi Key:
ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N1C=CC=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 16851-83-5 Formule moléculaire: C10H8ClNO2S Poids moléculaire (g/mol): 241.689 Numéro MDL: MFCD00067753 Clé InChI: ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 1-4-chlorophenyl sulfonyl-1h-pyrrole,1-4-chlorobenzenesulfonyl pyrrole,maybridge1_001769,cbmicro_045913,1-4-chlorophenyl sulfonylpyrrole,1-chloro-4-pyrrolylsulfonyl benzene,4-chloro-1-pyrrolylsulfonyl benzene,1-4-chlorobenzenesulfonyl-1h-pyrrole,1-4-chlorophenylsulfonyl-1h-pyrrole PubChem CID: 706366 Nom de l’IUPAC: 1-(4-chlorophenyl)sulfonylpyrrole SOURIRES: C1=CN(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl