accessibility menu, dialog, popup

UserName

SONH2H2N

CAS RN 166737-85-5

IUPAC Nor: 2-amino-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanamide
Synonymes: 2-amino-3-[(triphenylmethyl)sulfanyl]propanamide
Poids moléculaire (g/mol): 362.49
Formule moléculaire: C22H22N2OS
InChi Key: OHWBGKONMFYEKL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: NC(CSC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C(N)=O

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats