CAS RN 159691-25-5
CAS RN 159691-25-5
IUPAC Nor:
4-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]benzoic acid
Synonymes:
4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid
Poids moléculaire (g/mol):
205.26
Formule moléculaire:
C12H15NO2
InChi Key:
DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)C1=CC=C(CN2CCCC2)C=C1
1
–
1
de
1
résultats
1
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
CAS: 159691-25-5 Formule moléculaire: C12H15NO2 Poids moléculaire (g/mol): 205.257 Clé InChI: DOEIPZUTRVMWAB-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 4-pyrrolidin-1-ylmethyl benzoic acid,4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoic acid,4-pyrrolidin-1-yl methyl benzoic acid,4-pyrrolidinylmethyl benzoic acid,4-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzoicacid,4-1-pyrrolidinylmethyl-benzoic acid,benzoic acid, 4-1-pyrrolidinylmethyl-, hydrochloride CID PubChem: 1092976 Nom IUPAC: 4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid SMILES: C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O