CAS RN 15159-65-6
CAS RN 15159-65-6
IUPAC Nor:
(2S)-2-azaniumyl-4-bromobutanoate
Synonymes:
(2S)-2-ammonio-4-bromobutanoate
Poids moléculaire (g/mol):
182.02
Formule moléculaire:
C4H8BrNO2
InChi Key:
LMYNKFDVIZBWDF-VKHMYHEASA-N
SMILES:
[NH3+][C@@H](CCBr)C([O-])=O
1
–
1
de
1
résultats
1
(S)-(+)-2-Amino-4-bromobutyric Acid Hydrobromide 98.0+%, TCI America™
CAS: 15159-65-6 Formule moléculaire: C4H8BrNO2 Poids moléculaire (g/mol): 182.02 Numéro MDL: MFCD01631290 Clé InChI: LMYNKFDVIZBWDF-VKHMYHEASA-N Synonyme: s-+-2-amino-4-bromobutyric acid hydrobromide,s-2-amino-4-bromobutanoic acid hydrobromide,l +-2-amino-4-bromobutyric acid hydrobromide,2s-2-amino-4-bromobutanoic acid hydrobromide,s-+-2-amino-4-bromobutyric acid hbr,pubchem13813,2s-2-amino-4-bromo-butanoic acid hydrobromide,s-2-amino-4-bromobutanoic acid hbr,s-2-amino-4-bromobutyric acid hydrobromide,s-2-amino-4-bromo-butyric acid hydrobromide CID PubChem: 2733672 Nom IUPAC: (2S)-2-azaniumyl-4-bromobutanoate SMILES: [NH3+][C@@H](CCBr)C([O-])=O