accessibility menu, dialog, popup

UserName

ZrNNOOOOOOO

CAS RN 14985-18-3

IUPAC Nor: (nitrooxy)(oxo)zirconio nitrate
Synonymes: (nitrooxy)(oxo)zirconio nitrate
Poids moléculaire (g/mol): 231.23
Formule moléculaire: N2O7Zr
InChi Key: JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)O[Zr](=O)O[N+]([O-])=O
Niveau 
  • (7)
Forme physique 
  • (3)
  • (2)
Quantité 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
Pourcentage de pureté 
  • (2)
  • (1)

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (7)
  • (5)
  • (7)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)