CAS RN 14919-49-4
CAS RN 14919-49-4
IUPAC Nor:
—
Synonymes:
—
Poids moléculaire (g/mol):
—
Formule moléculaire:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
résultats
1
3,4'-Dihydroxyflavone 97.0+%, TCI America™
CAS: 14919-49-4 Formule moléculaire: C15H10O4 Poids moléculaire (g/mol): 254.241 Numéro MDL: MFCD00017690 Clé InChI: GPGOCTLAUAHUQO-UHFFFAOYSA-N Synonyme: 3,4'-dihydroxyflavone,3-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl-4h-chromen-4-one,3-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl chromen-4-one,3-hydroxy-2-4-hydroxy-phenyl-chromen-4-one,4'-hydroxyflavonol,acmc-20anf1,3,4/'-dihydroxyflavone,spectrum1505138,3-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl chromone,4h-1-benzopyran-4-one,3-hydroxy-2-4-hydroxyphenyl CID PubChem: 688715 Nom IUPAC: 3-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one SMILES: C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=C(O2)C3=CC=C(C=C3)O)O