accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHSOOCl

CAS RN 145-74-4

IUPAC Nor: 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
Synonymes: 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
Poids moléculaire (g/mol): 242.67
Formule moléculaire: C10H7ClO3S
InChi Key: OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OS(=O)(=O)C1=C2C(Cl)=CC=CC2=CC=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats

Affiner les résultats

  • (2)
  • (1)
  • (1)