accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOI

CAS RN 144808-72-0

IUPAC Nor: 4-(4-iodophenoxy)oxane
Synonymes: 4-(4-iodophenoxy)oxane
Poids moléculaire (g/mol): 304.13
Formule moléculaire: C11H13IO2
InChi Key: PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: IC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1

Résultats de la recherche filtrée

Les produits de certains de nos fournisseurs ne s'affichent pas dans les résultats de la recherche filtrée. Veuillez supprimer tous les filtres pour voir ces produits.

Affiner les résultats